Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparagina monohidrato
Código de producto. 17291136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17291136 25 g 25 g
17271136 1 g 1 g
17281136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17291136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 204270250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-24-1
Peso molecular (g/mol) 150.13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Asparagine monohydrate
Punto de fusión 280.0°C
Fórmula molecular C4H8N2O3·H2O
Fórmula lineal H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Índice Merck 14, 837
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 35 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13