Learn More
Monohidrato de D-asparagina, 100,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11303979 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303979 500 g -
11313979 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303979 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210079490
CAS 5794-24-1
Fórmula molecular C4H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 150.134
Clave InChI RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Sinónimo d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Asparagine monhydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.005
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1
Forma física cristalino/a/s