Learn More
Ácido D-ascórbico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Ascorbic Acid |
| CAS | 10504-35-5 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | D-Lyxoascorbic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@@](O1)([H])C(O)=C(O)C1=O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.1241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0321 |