Learn More
D-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Arginine |
| CAS | 157-06-2 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N4 O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | (R)-Arginine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(O)C(N)CCCNC(=N)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1117 |