Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Arginina monoclorhidrato, 99 %
Código de producto. 11433327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433327 25 g 25 g
11413327 1 g 1 g
11423327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433327 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16222.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-75-8 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
The influence in creatinine metabolismis that by that d-arginine monohydrochloride caused slightly larger increases in muscle creatine. D-Arginyl ethyl ester was synthesized by vigorously stirring D-arginine monohydrochloride and excess anhydrous ethanol in an ice bath.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La influencia en la metabolismo de la creatinina de la L-Arginina monoclorhidrato provocó aumentos ligeramente mayores en la creatina muscular. D-Arginil éster etílico se sintetizó agitando vigorosamente D-arginina monoclorhidrato y exceso de etanol anhidro en un baño de hielo.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml) y 3N HCl (5).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-75-8
Fórmula molecular C6H15ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 210.662
Número MDL MFCD00012620
Clave InChI KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
Sinónimo d-arginine hydrochloride, h-d-arg-oh.hcl, d-arginine monohydrochloride, d-arginine, monohydrochloride, unii-aw80ygd17d, d-arginine hcl, arginine, monohydrochloride, d, aw80ygd17d, arginine, chloride, d--arginine hydrochloride
PubChem CID 12326
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Arginine monohydrochloride
Punto de fusión 216°C to 218°C
Beilstein 5773432
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),and 3N HCl (5).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.67
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%