Learn More
MedChemExpress D-Arabitol
Código de producto. 16442599
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16442599 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442599 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN3686
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress D-Arabitol is a polyol and its accumulation may cause a neurotoxic effect in human.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 152.15 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 488-82-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Endogenous Metabolite
Cantidad 1 g