Learn More
D-arabinosa, TRC
Código de producto. 30340459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340459 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30340459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA764203250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Arabinose
CAS 10323-20-3
Fórmula molecular C5 H10 O5
Cantidad 250 mg
Sinónimo Arabinose, D- (8CI), (-)-Arabinose, Anhydroarabinose, D-(-)-Arabinose
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Nombre IUPAC (2S,3R,4R)-2,3,4,5-trihidroxipentanal
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528