Learn More
D-arabinosa fenilhidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Arabinose Phenylhydrazone |
| CAS | 28767-74-0 |
| Fórmula molecular | C11H16N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O4/c14-7-10(16)11(17)9(15)6-12-13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6,9-11,13-17H,7H2/b12-6+/t9-,10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)\C=N\Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5E)-5-(fenilhidrazinilideno)pentano-1,2,3,4-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 240.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.111 |