Learn More
D-Arabinose-5-13C, TRC
Código de producto. 30136792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136792 100 mg 100 miligramos
30008581 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA764179100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139657-60-6
Fórmula molecular C413CH10O5
Peso molecular (g/mol) 151.12
Sinónimo D-[5-13C]Arabinose
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES [H][13C]1([C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)O1)[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Arabinose-5-13C
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0562