Learn More
D-Arabinitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Arabitol |
| CAS | 488-82-4 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Arabinitol, D- (8CI), (+)-Arabitol, D-(+)-Arabitol, D-Arabitol, D-Lyxitol, D-arabino-Pentitol, D-lyxo-Pentitol, NSC 25288 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0685 |