Learn More
D-Apiosa (~0,9 M en agua), TRC
Código de producto. 30345304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30345304 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30345304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72665025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Apiose
CAS 639-97-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3-C-(Hydroxymethyl)-D-glycero-tetrose, 3-Hydroxymethyl-D-erythro-tetrose, Apiose
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-4(9)5(10,2-7)3-8/h1,4,7-10H,2-3H2/t4-/m0/s1
SMILES [C@]1([C@H](C(O)OC1)O)(O)CO
Nombre IUPAC (2R)-2,3,4-trihidroxi-3-(hidroximetil)butanal
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528
Porcentaje de pureza >95
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.9 M