Learn More
D-AP5, MedChemExpress
Código de producto. 16473128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473128 10 mg 10 miligramos
16415867 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100714A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
MedChemExpress D-AP5 (D-APV) is a selective and competitive NMDA receptor antagonist with a Kd of 1.4 μM. D-AP5 (D-APV) inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
D-AP5 (D-APV) is a selective and competitive NMDA receptor antagonist with a Kd of 1.4 μM. D-AP5 (D-APV) inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
Specifications
Nombre del producto químico o material D-AP5
Forma física Solid
CAS 79055-68-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H12NO5P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo D-APV D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid
Información de solubilidad H2O : 27.78 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES N[C@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 197.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.13
Porcentaje de pureza 95.0%