Learn More
Hidrato de D(-)-amigdalina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10569440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10569440 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10569440
Marca: Thermo Scientific Acros 104730050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Amygdalin hydrate
Nombre de nota 95%
CAS 29883-15-6
Punto de fusión 223.0°C to 226.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H27NO11
Número MDL MFCD29049822
Cantidad 5 g
Beilstein 17, V,8, 118
Índice Merck 15, 592
Rotación específica − 38.50
Sinónimo amygdalin
Información de solubilidad (4% in water) Clear
Clave InChI XUCIJNAGGSZNQT-ARGBPYSKNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC 2-phenyl-2-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 457.43
PubChem CID 66509032
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.42
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)-Amygdalin hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.