Learn More
D-Altrosa-1-13C, TRC
Código de producto. 30314484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30314484 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30314484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575702100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Altrose-1-13C
CAS 70849-27-3
Fórmula molecular C513CH12O6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1/i1+1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxi(113C)hexanal
Peso molecular (g/mol) 181.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0667
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.