Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-Tocoferilquinona, 90-95 %
Código de producto. 10143211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143211 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10143211 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 350305000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-α-Tocopherylquinone
Nombre de nota 90-95%
CAS 7559-04-8
Color De ámbar a rojo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C29H50O3
Índice de refracción 1.4920 to 1.496
Número MDL MFCD00135657
Cantidad 500 mg
Condición de rotación específica +2.00 (25.00°C c=2,in isooctane)
Rotación específica + 2
Sinónimo 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
Clave InChI LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)CCC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloropropanoil
Peso molecular (g/mol) 446.71
PubChem CID 111019
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.71
Porcentaje de pureza 90-95%
Forma física Líquido viscoso