Learn More
Retinoato de d-alfa-tocoferilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | d-alpha-Tocopheryl Retinoate |
| CAS | 40516-49-2 |
| Fórmula molecular | C49H76O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Retinoic Acid (2R)-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl Ester, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]-Retinoic Acid 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl Ester, d-α-Tocopherol Retinoate, α-Tocopheryl Retinoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C49H76O3/c1-34(2)19-14-20-35(3)21-15-22-36(4)25-17-31-49(13)32-29-43-42(10)46(40(8)41(9)47(43)52-49)51-45(50)33-38(6)24-16-23-37(5)27-28-44-39(7)26-18-30-48(44,11)12/h16,23-24,27-28,33-36H,14-15,17-22,25-26,29-32H2,1-13H3/b24-16+,28-27+,37-23+,38-33+/t35-,36-,49-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OC1=C(C)C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C2C(C)=C1C)/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C3=C(C)CCCC3(C)C |
| Nombre IUPAC | (R)-2,5,7,8-tetrametil-2-((4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil)croman-6-ilo (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoato |
| Peso molecular (g/mol) | 713.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 712.58 |