Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de D-alfa-tocoferilo, 97 %
Código de producto. 10341161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10341161 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10341161 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 421060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.15€
    37.65€ / 1 g
    Ahorro 8.50€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-α-Tocopheryl acetate
Nombre de nota 98%
CAS 58-95-7
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C31H52O3
Índice de refracción 1.4940 to 1.498
Número MDL MFCD00072042,MFCD00072052
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9653
Condición de rotación específica +3° (25°C c=2,in ethanol)
Rotación específica + 3
Sinónimo vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
Clave InChI ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(C)C(OC(C)=O)=C(C)C(C)=C2O1
Nombre IUPAC 2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-6-il acetato
Peso molecular (g/mol) 472.75
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.75
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso