Learn More
D-alfa-Tocoferol Quinona, TRC
Código de producto. 30455951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455951 1 g 1 g
30453313 100 mg -
30454917 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5262101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7559-04-8
Fórmula molecular C29H50O3
Peso molecular (g/mol) 446.71
Nombre IUPAC 2-[(3R,7R,11R)-3-hidroxi-3,7,11,15-tetrametilhexadecilo]-3,5,6-trimetilciclohexa-2,5-dieno-1,4-dión
SMILES O=C1C(C)=C(C)C(C(CCC(O)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=C1C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-alpha-Tocopherol Quinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Sinónimo [3R-(3R*,7R*,11R*)]-2-(3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-3,5,6-trimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-3,5,6-trimethyl-p-benzoquinone, 2-[(3R,7R,11R)-3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl]-3,5,6-trimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-((3R,7R,11R)-3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-3,5,6-trimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Metarene, Tocopherol Quinone, Tocopherolquine, Tocopheryl Quinone, Vitamin E Quinone, α-Tocopherol Quinone, α-Tocopherylquinone, α-Tocoquinone
Fórmula InChI InChI=1S/C29H50O3/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8,32)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31/h20-22,32H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.376
Porcentaje de pureza >95%