Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-alfa-Fenilglicina, 98 %
Código de producto. 10163370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163370 25 g Frasco de plástico 25 GR
10275130 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163370 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 130630250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875-74-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00008061
Clave InChI ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-α-Phenylglycine
Nombre de nota 98%
Absorbancia 0.03 max. (c=6, 1M HCl) at 420nm
Punto de fusión 302°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 460
Índice Merck 15, 7402
Rotación específica −151° to −161° (20°C, 589nm) (c=5, 1M HCl)
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino