Learn More
D(+)-alfa-metilbencilamina, 99+ %, (99 % EE), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10488680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10488680 25 g Frasco de vidrio 25 g
10715821 100 g Frasco de vidrio 100 g
10226873 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10488680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151820250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-69-9
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00064405
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-α-Methylbenzylamine
Punto de fusión -10°C
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 184°C to 186°C
Temperatura de inflamación 75°C
Exceso enantiomérico > 98.5%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 1092
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 07,393; 09,363; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257
Índice Merck 14, 6026
Gravedad específica 0.95
Rotación específica (20°C, 589nm)%gt; +37° (neat), (20°C, 589nm) typically%gt; +39°
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • D(+)-a-Methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.