Learn More
D-alfa-metil DOPA, TRC
Código de producto. 30476280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476280 2.5 mg 2.50 miligramo
30480794 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3037902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-15-7
Fórmula molecular C10H13NO4
Peso molecular (g/mol) 211.21
Sinónimo D-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, D- (8CI), 3-Hydroxy-α-methyl-D-tyrosine, (+)-α-Methyldopa, D-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylalanine, D-Methyldopa, D-α-Methyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)alanine, D-α-Methyldopa
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-ácido metilpropanoico
SMILES C[C@@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-a-Methyl DOPA
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0845