Learn More
D-alilglicina, TRC
Código de producto. 30313112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30313112 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30313112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA55650050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material D-Allylglycine
CAS 54594-06-8
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Pentenoic acid, 2-amino-, (2R)-, 4-Pentenoic acid, 2-amino-, (R)-, (2R)-2-Amino-4-pentenoic acid, (+)-Allylglycine, (2R)-2-Amino-4-pentenoic acid, (R)-2-Amino-4-pentenoic acid, (R)-Allylglycine, (R)-α-Allylglycine, D-2-Amino-4-pentenoic acid, D-Allylglycine, D-2-Allylglycine, D-α-Allylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
SMILES N[C@H](CC=C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminopent-4-enoico
Peso molecular (g/mol) 115.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.