Learn More
D-Allosa-13C, TRC
Código de producto. 30179034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179034 100 mg 100 miligramos
30179216 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA548006100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70849-28-4
Fórmula molecular 13C C5 H11 O6
Peso molecular (g/mol) 180.141
Sinónimo D-Allopyranose-13C
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-(613C)2,3,4,5-tetrahidropiran-3,4,5,6-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[13C](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Allose-13C
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-/m1/s1/i6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.059