Learn More
D-allo-treonina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456090 1 g 1 g
15423597 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27050.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24830-94-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
They are found as constituents of an increasing group of biologically active peptides. Stereocontrolled syntheses of chiral and racemic key intermediates to thienamycin from d-allo-threonine and trans-crotonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se encuentra como componentes de un grupo creciente de péptidos biológicamente activos. Stereocontrolled syntheses of chiral and racemic key intermediates to thienamycin from d-allo-threonine and trans-crotonic acid.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24830-94-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00004526
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Sinónimo d-allo-threonine, d-allothreonine, h-d-allo-thr-oh, d--allo-threonine, r-allothreonine, 2r,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, 2r,3r-allothreonine, r-allo-threonine, dl-allo-threonine, allothreonine, d
PubChem CID 90624
ChEBI CHEBI:32826
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-allo-Threonine
Punto de fusión 268°C (decomposition)
Beilstein 1721644
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Rotación óptica −8.7° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 99%