Learn More
D-allo-isoleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-allo-Isoleucine |
| CAS | 1509-35-9 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-Alloisoleucine, Alloisoleucine, D- (8CI), (2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2R,3S)-3-Methyl-2-aminopentanoic acid, D-(-)-Alloisoleucine, D-allo-Isoleucine, threo-D-Isoleucine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3S)-2-amino-3-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |