Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alo-isoleucina, 97 %
Product Code. 11985341 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11985341 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11975341 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11985341 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 357435000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1509-35-9 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1509-35-9
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00066445
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Sinónimo d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
Nombre IUPAC ácido (2R,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material D-allo-Isoleucine
Punto de fusión 285.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Rotación específica − 35.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • D-Alloisoleucine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.