Learn More
D-allo-isoleucina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476350 5 g 5 g
15473627 250 mg 250 miligramos
11466350 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27189.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1509-35-9 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1509-35-9
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00066445
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Sinónimo d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
Nombre IUPAC ácido (2R,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-allo-Isoleucine
Punto de fusión ∽285°C (decomposition)
Beilstein 1721794
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica −37° (c=1 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 97%