Learn More
D-Albizziin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Albizziin |
| CAS | 134053-09-1 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CNC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-(carbamoilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0644 |