Learn More
D-Alanina, TRC
Código de producto. 30179211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179211 25 g 25 g
30179372 250 g 250 g
30179314 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA48099525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338-69-2
Fórmula molecular C3 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Sinónimo D-Alanine, (2R)-2-(Amino)propanoic Acid, (R)-2-Aminopropanoic Acid, (R)-Alanine, 2: PN: RU2506269 PAGE: 13 Claimed Sequence, Ba 2776, D(-)-α-Alanine, D-(-)-Alanine, D-α-Alanine, NSC 158286
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminopentanoico
SMILES C[C@@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0477