Learn More
Clorhidrato de tert-butil éster de D-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476338 1 g 1 g
15486338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59898.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59531-86-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59531-86-1
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00077087
Clave InChI WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Sinónimo d-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-ala-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, r-2-aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, r-alanine t-butyl ester hcl, d-alanine tert-butyl ester hcl, d-alanine t-butyl ester hydrochloride, d-alanine-otbu hcl, d-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 16211919
Nombre IUPAC tert-butil (2S)-2-aminopropanato;clorhidrato
SMILES CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5763077
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Rotación óptica −1.4° (c=2 in Ethanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%