Learn More
Éster N-[(S)-[[(1R)-2-(6-Aamino-9Hpurin-9-il)-1-metiletoxi]metil]fenoxifosfinil]-1-metiletílico de D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Alanine N-((S)-(((1R)-2-(6-Aamino-9Hpurin-9-yl)-1-methylethoxy)methyl)phenoxyphosphinyl)-1-methylethyl Ester |
| CAS | 2053424-82-9 |
| Fórmula molecular | C21H29N6O5P |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Tenofovir Alafenamide (Rsr) Diasteroisomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16-,33+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)[C@@H](C)N[P@](=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)Oc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2- (2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetil-fenoxifosforil]amino]propanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 476.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.1937 |