Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 14316-06-4 |
| Fórmula molecular | C4H10ClNO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (R)-1-(Methoxycarbonyl)ethylamine Hydrochloride, (R)-2-Amino-propionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (R)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl D-Alaninate Hydrochloride, NSC 523192 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](C)N |
| Nombre IUPAC | metil (2R)-2-aminopropanoato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 139.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.04 |