Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10535470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10535470 5 g Frasco de vidrio 5 g
10535660 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14316-06-4
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00066141
Clave InChI IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
Nombre IUPAC metil (2R)-2-aminopropanoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 60.4°C to 62.1°C
Color Blanco
Análisis elemental 33.56 to 35.28% C, 9.78 to 10.28% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica - 12.50 (19.00°C +/-2.5,c=2,MeOH)
Rotación específica -12.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino