Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438988 100 g 100 g
15418988 5 g 5 g
15428988 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62472.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
D-Alanine methyl ester hydrochloride is used as building block for the preparation of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de D-alanina metiléster se utiliza como componente para la preparación de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua 100 mg/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14316-06-4
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00066141
Clave InChI IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
Nombre IUPAC metil (2R)-2-aminopropanoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 108°C to 110°C
Color Blanco
Beilstein 4235975
Información de solubilidad Soluble in Water 100mg/ml.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino