Learn More
D-Alanine, MedChemExpress
Código de producto. 16420518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16420518 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16420518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY41700
MedChemExpress D-Alanine is a weak GlyR (inhibitory glycine receptor) and PMBA agonist, with an EC50 of 9 mM for GlyR.
D-Alanine is a weak GlyR (inhibitory glycine receptor) and PMBA agonist, with an EC50 of 9 mM for GlyR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine
CAS 338-69-2
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H7NO2
Sinónimo (R)-Alanine Ba 2776 D-α-Alanine
Información de solubilidad H2O : 120 mg/mL (1346.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (11.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N[C@@H](C(O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 89.09
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism