Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de D-alanina, ~90 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39613-92-8 |
| Fórmula molecular | C6H14ClNO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | D-Alanine 1-Methylethyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)9-6(8)5(3)7;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | N[C@H](C)C(OC(C)C)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-aminopropanoato de propan-2-ilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 167.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0713 |