Learn More
Clorhidrato de éster etílico de D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439268 25 g 25 g
15429268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62791.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6331-09-5 | C8H19NO2 | 161.25 g/mol
D-Alanine ethyl ester hydrochloride is used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico D-alanina se utiliza como intermedio orgánico.
Notas
Almacene en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6331-09-5
Número MDL MFCD00190725
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Fórmula molecular C8H19NO2
Sinónimo 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
Clave InChI GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Nombre IUPAC 4,4-dietoxibutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 161.25
Cantidad 25 g
PubChem CID 80672
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 95%