Learn More
D-alanina-d7, TRC
Código de producto. 30318327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318327 10 mg 10 miligramos
30311074 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA48100310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine-D7
CAS 2483831-62-3
Fórmula molecular C3 D7 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo D-Alanine-N,N,1,2,3,3,3-d7, D-Alanine-d7, (2R)-2-Aminopropanoic-d7 acid, D-Alanine-N,N,O,2,3,3,3-d7, D-Alanine-D7
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3,2D/hD3
SMILES [2H]OC(=O)[C@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (2R)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-(dideuterioamino)propanoato de deuterio
Peso molecular (g/mol) 96.1363
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0916