Learn More
Sal de p-toluenosulfonato de éster bencílico de D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Alanine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt |
| CAS | 41036-32-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 . C7 H8 O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,8H,7,11H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m1./s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)C(=O)OCc1ccccc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-aminopropanoato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 351.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.114 |