Learn More
p-toluenosulfonato de éster bencílico de D-alanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438918 5 g 5 g
15448918 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62412.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41036-32-2
Fórmula molecular C17H21NO5S
Peso molecular (g/mol) 351.42
Número MDL MFCD00039092
Clave InChI NWOPHJSSBMABBD-DDWIOCJRSA-N
Sinónimo h-d-ala-obzl.tosoh, d-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, d-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, d-alanine benzyl ester tosylate, h-d-ala-obzl p-tosylate, h-d-ala-obzl.tos-oh, o-benzyl-d-alanine toluene-p-sulphonate, r-benzyl 2-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2r-2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate, d-ala-obzltosoh
PubChem CID 2802425
Nombre IUPAC ácido 4-metilbenceno-1-sulfónico; bencil (2R)-2-aminopropanoato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.C[C@@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.42
Porcentaje de pureza 98%