Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanina, 99 %
Código de producto. 11493923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493923 25 g 25 g
11483923 5 g 5 g
11403933 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493923 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10231.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
D-Alanine is essential for the biosynthesis of peptidoglycan crosslinking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-alanina es esencial para la biosíntesis de las subunidades entrecruzadoras de peptidoglicanos que se utilizan para las paredes celulares bacterianas.
Solubilidad
Soluble en agua (155 mg/ml a 20 °C), etanol (ligeramente) y piridina (ligeramente). Insoluble en éter y acetona.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Agentes muy oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338-69-2
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00008077
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Sinónimo d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminopentanoico
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Beilstein 1720249
Índice Merck 14,204
Información de solubilidad Soluble in water (155mg/ml at 20°C),ethanol (slightly),and pyridine (slightly). Insoluble in ether,and acetone.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Rotación óptica −14° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%