Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanina, +99 %
Product Code. 10551621 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10551621 5 g Frasco de vidrio 5 g
10561621 25 g Frasco de vidrio 25 g
11329711 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10551621 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 172080050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 338-69-2
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00008077
Clave InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Sinónimo d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminopentanoico
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Alanine
Punto de fusión 278.0°C to 282.0°C
Arsénico (As) 2ppm max. (As2O3)
Color Blanco
Cloruro 0.1% max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CO2H
Rotación específica − 14.50
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.2% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 155g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino o cristales