Learn More
D-Alanina-3,3,3-D3, TRC
Código de producto. 30179526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179526 50 mg 50 miligramos
30179163 100 mg 100 miligramos
30179080 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA48099850MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177614-69-6
Fórmula molecular C3 D3 H4 N O2
Peso molecular (g/mol) 92.1117
Sinónimo D-Alanine-3,3,3-d3 (9CI, ACI)
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3,3,3-trideuteriopropanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine-3,3,3-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0665