Learn More
D-alanina-2-d1, TRC
Código de producto. 30316673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30316673 10 mg 10 miligramos
30316478 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA48100110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine-2-D
CAS 56595-54-1
Fórmula molecular C3 D H6 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo D-Alanine-2-d (9CI, ACI), (2R)-2-Amino-2-deuteriopropanoic acid, D-(α2H)Alanine, (2R)-2-Aminopropanoic-2-d acid, D-Alanine-2-D, D-[2-2H1]Alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2D
SMILES [2H][C@](C)(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-2-deuteriopropanoico
Peso molecular (g/mol) 90.0993
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.054
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.