Learn More
D-alanina-2-d1, CDN
Código de producto. 30324443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30324443 0.25 g 0.25 g
30312379 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324443 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND12740.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine-2-D
CAS 56595-54-1
Fórmula molecular C3 D H6 N O2
Cantidad 0.25 g
Sinónimo D-Alanine-2-d (9 CI, ACI), (2 R)-2-Amino-2-deuteriopropanoic acid, D-(α2H)Alanine, (2 R)-2-Aminopropanoic-2-d acid, D-Alanine-2-D, D-[2-2H1]Alanine
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2D
SMILES [2 H][C@](C)(N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 R)-2-amino-2-deuteriopropanoico
Peso molecular (g/mol) 90.0993
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.054 g/mol
Porcentaje de pureza 97 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.