Learn More
Clorhidrato de D-alaninamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490269 5 g 5 g
15480269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63535.06
Solicitar formato a granel o personalizado
D-Alaninamide hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de D-alaninamida es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en 1 % de ácido acético y agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71810-97-4
Fórmula molecular C3H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 124.568
Número MDL MFCD00039093
Clave InChI FIAINKIUSZGVGX-HSHFZTNMSA-N
Sinónimo r-2-aminopropanamide hydrochloride, d-alaninamide hydrochloride, 2r-2-aminopropanamide hydrochloride, h-d-ala-nh2.hcl, d-alanine amide hydrochloride, propanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2r, souhmxhaa fjax@, pubchem12667, h-d-ala-nh2 hcl, d-ala-nh2 hcl
PubChem CID 2775814
Nombre IUPAC (2R)-2-aminopropanamida;clorhidrato
SMILES CC(C(=O)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alaninamide hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in 1% acetic acid and water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo