Learn More
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin
Código de producto. 16409368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16409368 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16409368 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0098
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin, a delta opioid agonist, is a degradation resistant long-acting Leu-enkephalin.
Especificaciones
Pureza 99.19%
CAS 64963-01-5
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 569.65 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (87.77 mM∣Need ultrasonic)