Learn More
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.19% |
| CAS | 64963-01-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 569.65 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (87.77 mM∣Need ultrasonic) |