Learn More
Da-Tocotrienol (Arroz) (> 75%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-alpha-Tocotrienol |
| CAS | 58864-81-6 |
| Fórmula molecular | C29 H44 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R)-α-Tocotrienol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimetiltrideca-3,7,11-trienil]croman-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 424.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.3341 |