Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips [Puntas desechables para investigación automatizada])
Código de producto. 12987197
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
12,5 μl
30 μL
30 μl
100 μl
220 μl
250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Envase:
20 x 96 puntas
Puntas 10 x 384
Puntas 20 x 384
Tamaño de la unidad:
paquete de 1920
paquete de 20
paquete de 3840
paquete de 7680
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Envase Tamaño de la unidad
12987197 100 μl No estéril Sin filtro Puntas 20 x 384 paquete de 7680
10089982 12,5 μl No estéril Sin filtro Puntas 10 x 384 paquete de 3840
10794434 12,5 μl Estéril Sin filtro Puntas 10 x 384 paquete de 3840
10592285 30 μl Estéril Sin filtro Puntas 20 x 384 paquete de 7680
10502295 30 μl Estéril Con filtro Puntas 20 x 384 paquete de 7680
10283293 100 μl No estéril Sin filtro Puntas 10 x 384 paquete de 3840
11719048 100 μl Estéril Sin filtro Puntas 20 x 384 paquete de 7680
10203443 100 μl Estéril Con filtro Puntas 20 x 384 paquete de 7680
10573625 100 μl No estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
11923557 100 μl No estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 20
11567459 100 μl Estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
11933557 100 μl Estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 20
11577459 100 μl Estéril Con filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
11943557 100 μl Estéril Con filtro 20 x 96 puntas paquete de 20
11507479 30 μl No estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10572285 30 μl Estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10532865 30 μl Estéril Con filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10541715 30 μl No estéril Sin filtro Puntas 10 x 384 paquete de 3840
10485953 220 μl No estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10495953 250 μl Estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10101633 220 μl Estéril Con filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10747314 30 μl No estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10171393 100 μl Estéril - Puntas 10 x 384 paquete de 3840
12917207 30 μL Estéril Sin filtro 20 x 96 puntas paquete de 1920
10355073 30 μl No estéril Sin filtro Puntas 20 x 384 paquete de 7680
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 12987197 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00€
    1795.00€ / paquete de 7680
    Ahorro 285.00€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Consiga las máximas prestaciones en pipeteo automatizado con estas puntas; calidad superior con la flexibilidad de elegir puntas para cualquier aplicación.
Realice el pipeteo de forma más eficaz con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, para su uso con pipeteadores Matrix SerialMate™. A diferencia de las puntas de automatización convencionales, las puntas D.A.R.T.™ se suministran en cargadores rígidos desechables y quedan selladas sobre los cabezales de pipeteo al presionarlas contra una almohadilla de silicona. Este cierre definitivo minimiza el desplazamiento de volumen, garantiza la rectitud de las puntas y permite una dispensación uniforme para acceder mejor a los pocillos. Hay un pequeño orificio interno que permite la formación de gotas pequeñas para ofrecer una exactitud y precisión óptimas.
Características:
  • El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
  • Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
  • El pequeño orificio de la punta interna permite mejor la formación de gotas pequeñas
  • Hay disponibles opciones de puntas estériles, con filtrado estéril, de calibre amplio y de mayor longitud
  • Las puntas se examinan cuidadosamente para verificar su correcta formación y rectitud
  • Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación uniforme de volúmenes bajos.
  • El conjunto entero se retira y reinstala sin dificultad, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación
Incluye: 20 cargadores por caja
Compatible con: sistemas Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 y PlateMate™ Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) Estándar
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Declaraciones de limpieza Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Envase Puntas 20 x 384
Cantidad 7680 puntas
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Línea de productos Matrix